Learn More
SCAT™ Adaptadores de rosca de polipropileno
Código de producto. 10323870 Tienda SCAT Europe Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño del tapón:
Rosca 1: GL/S40 (f), rosca 2: GL45 (m)
Rosca 1: Rosca 2 S 60/61 (f): GL45 (m)
Rosca 1: S51 (f), rosca 2: GL45 (m)
Rosca 1: S55 (f), rosca 2: GL45 (m)
Rosca 1: S60/61, rosca 2: S55 (m)
Color del tapón:
Incoloro
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tamaño del tapón Color del tapón unitSize
10323870 Rosca 1: S60/61, rosca 2: S55 (m) Incoloro cada uno
10795821 Rosca 1: GL/S40 (f), rosca 2: GL45 (m) Incoloro cada uno
10130180 Rosca 1: S51 (f), rosca 2: GL45 (m) Incoloro cada uno
10508130 Rosca 1: S55 (f), rosca 2: GL45 (m) Incoloro cada uno
10211750 Rosca 1: Rosca 2 S 60/61 (f): GL45 (m) Incoloro 1 PCS
5 options
Código de producto. 10323870
Marca: SCAT™ 107089
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tapones de seguridad y los tapones de residuos de seguridad están disponibles en muchos tamaños de rosca. Si la rosca adecuada para su contenedor sigue sin estar disponible, utilice el adaptador correspondiente.
Los adaptadores de rosca SCAT™ son ideales para conectar tapones de seguridad, tapones de residuos de seguridad, embudos, bidones u otras unidades de eliminación y suministro.
  • Fabricado con polipropileno (PP)
  • Disponibles con una amplia variedad de tamaños de rosca
  • Adecuados para todos los tapones, embudos o bidones SCAT™
Especificaciones
Tamaño del tapón Rosca 1: S60/61, rosca 2: S55 (m)
Color del tapón Incoloro
Material de revestimiento Polypropylene
Tipo de producto Adaptador de rosca