Learn More
SymLine™ Adaptadores
Código de producto. 15818622
Change view
Click to view available options
Tamaño del tapón:
GL25, G 1 1/2 in.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño del tapón unitSize
15818622 GL25, G 1 1/2 in. cada uno
1 options
Código de producto. 15818622
Marca: SymLine™ 106584
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Encaje su sistema SymLine™ para satisfacer sus necesidades específicas. Aquí, usted encontrará muchos auxiliares útiles.
Ya existe
SymLine™ ofrece un adaptador adecuado para todas las roscas comunes, de modo que no tendrá problemas para conectar diferentes tipos de rosca.
  • Muchos accesorios útiles, como colectores, válvulas de cierre, pasamuros para cabinas o cables de puesta a tierra que le permiten configurar el sistema SymLine™ según sus necesidades
  • Todos los accesorios son disipadores de forma electrostática y están aprobados para su uso en laboratorios con riesgos de explosión
Especificaciones
Tamaño del tapón GL25, G 1 1/2 in.
Color del tapón Black
Descripción Adaptador de rosca, de GL25 (m) a G 1 1/2 pulg (F)
Color Black
Material de revestimiento HDPE-EC
Para utilizar con (equipo) Sistema de tuberías, sistema de tubos con SymLine™ FlexTube y FlexTube Pro
Material HDPE, conductor electrostático
Tipo de producto Adaptador