Learn More
SymLine™ Adaptadores
Descripción
Ya existe
SymLine™ ofrece un adaptador adecuado para todas las roscas comunes, de modo que no tendrá problemas para conectar diferentes tipos de rosca.
- Muchos accesorios útiles, como colectores, válvulas de cierre, pasamuros para cabinas o cables de puesta a tierra que le permiten configurar el sistema SymLine™ según sus necesidades
- Todos los accesorios son disipadores de forma electrostática y están aprobados para su uso en laboratorios con riesgos de explosión
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del tapón | S60/61, S50 |
| Color del tapón | Black |
| Descripción | Adaptador de rosca, de S60/61 (m) a S50 (f) |
| Color | Negro |
| Material de revestimiento | HDPE-EC |
| Material | HDPE, conductor electrostático |
| Tipo de producto | Adaptador |