Learn More
SymLine™ Adaptadores
Código de producto. 15225144
Change view
Click to view available options
Tamaño del tapón:
GL25
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño del tapón unitSize
15225144 GL25 cada uno
1 options
Código de producto. 15225144
Marca: SymLine™ 106417
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Encaje su sistema SymLine™ para satisfacer sus necesidades específicas. Aquí, usted encontrará muchos auxiliares útiles.
Ya existe
SymLine™ ofrece un adaptador adecuado para todas las roscas comunes, de modo que no tendrá problemas para conectar diferentes tipos de rosca.
  • Muchos accesorios útiles, como colectores, válvulas de cierre, pasamuros para cabinas o cables de puesta a tierra que le permiten configurar el sistema SymLine™ según sus necesidades
  • Todos los accesorios son disipadores de forma electrostática y están aprobados para su uso en laboratorios con riesgos de explosión
Especificaciones
Tamaño del tapón GL25
Color del tapón Black
Descripción Adaptador de rosca, de GL25 (m) a GL25 (m)
Color Negro
Material de revestimiento HDPE-EC
Material HDPE
Tipo de producto Adaptador