Learn More
SymLine™ Adaptadores
Código de producto. 12323243 Tienda SCAT Europe Productos
Change view
Click to view available options
:
Adaptadores; descripción: Adaptador de rosca, de S90 (f) a S60 (m); tipo: Adaptador
Código de producto.
12323243 Adaptadores; descripción: Adaptador de rosca, de S90 (f) a S60 (m); tipo: Adaptador
1 options
Código de producto. 12323243
Marca: SymLine™ 108079
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Encaje su sistema SymLine™ para satisfacer sus necesidades específicas. Aquí, usted encontrará muchos auxiliares útiles.
Ya existe
SymLine™ ofrece un adaptador adecuado para todas las roscas comunes, de modo que no tendrá problemas para conectar diferentes tipos de rosca.
  • Muchos accesorios útiles, como colectores, válvulas de cierre, pasamuros para cabinas o cables de puesta a tierra que le permiten configurar el sistema SymLine™ según sus necesidades
  • Todos los accesorios son disipadores de forma electrostática y están aprobados para su uso en laboratorios con riesgos de explosión
Especificaciones
Color del tapón Black
Descripción Adaptador de rosca, de S90 (f) a S60 (m)
Color Black
Material de revestimiento HDPE-EC
Material HDPE-EC
Tipo de producto Adaptador