Learn More
SymLine™ Adaptadores
Código de producto. 10811561
Change view
Click to view available options
Tamaño del tapón:
GL14, NPT 1/4 in.
GL25, 14.6 mm
S60/61, 2 in. Tri-Sure
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño del tapón unitSize
10811561 S60/61, 2 in. Tri-Sure cada uno
17387409 GL25, 14.6 mm cada uno
31454263 GL14, NPT 1/4 in. -
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10811561
Brand: SymLine™ 107082
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Encaje su sistema SymLine™ para satisfacer sus necesidades específicas. Aquí, usted encontrará muchos auxiliares útiles.
SymLine™ ofrece un adaptador adecuado para todas las roscas comunes, de modo que no tendrá problemas para conectar diferentes tipos de rosca.
  • Muchos accesorios útiles, como colectores, válvulas de cierre, pasamuros para cabinas o cables de puesta a tierra que le permiten configurar el sistema SymLine™ según sus necesidades
  • Todos los accesorios son disipadores de forma electrostática y están aprobados para su uso en laboratorios con riesgos de explosión
Specifications
Tamaño del tapón S60/61, 2 in. Tri-Sure
Color del tapón Black
Descripción Adaptador de rosca, S60/61 (f) a 5,08 cm (2 pulg) Tri-sure (f)
Color Negro
Material de revestimiento HDPE-EC
Material HDPE
Tipo de producto Adaptador