Learn More
SymLine™ Adaptadores
Click to view available options
Tamaño del tapón:
S60/61
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Ya existe
SymLine™ ofrece un adaptador adecuado para todas las roscas comunes, de modo que no tendrá problemas para conectar diferentes tipos de rosca.
- Muchos accesorios útiles, como colectores, válvulas de cierre, pasamuros para cabinas o cables de puesta a tierra que le permiten configurar el sistema SymLine™ según sus necesidades
- Todos los accesorios son disipadores de forma electrostática y están aprobados para su uso en laboratorios con riesgos de explosión
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del tapón | S60/61 |
| Color del tapón | Black |
| Descripción | Adaptador de rosca, rosca interna S60 hembra a rosca macho S60 externa |
| Color | Black |
| Material de revestimiento | HDPE-EC |
| Para utilizar con (equipo) | Para recipiente electroconductor |
| Material | HDPE-EC |
| Tipo de producto | Adaptador de rosca |