Learn More
SymLine™ Adaptadores
Código de producto. 10241850
Click to view available options
Tamaño del tapón:
GL14
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10241850
Marca: SymLine™ 107621
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Encaje su sistema SymLine™ para satisfacer sus necesidades específicas. Aquí, usted encontrará muchos auxiliares útiles.
Ya existe
SymLine™ ofrece un adaptador adecuado para todas las roscas comunes, de modo que no tendrá problemas para conectar diferentes tipos de rosca.
  • Muchos accesorios útiles, como colectores, válvulas de cierre, pasamuros para cabinas o cables de puesta a tierra que le permiten configurar el sistema SymLine™ según sus necesidades
  • Todos los accesorios son disipadores de forma electrostática y están aprobados para su uso en laboratorios con riesgos de explosión
Especificaciones
Tamaño del tapón GL14
Color del tapón Black
Descripción Adaptador de desviación, extensión para filtro de escape
Color Black
Material de revestimiento HDPE
Para utilizar con (aplicación) Fijación del filtro de aire de escape a los recipientes de residuos en cualquier posición
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipo de producto Adaptador