Learn More
THRA Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7087745 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16886323 20 μL 20 microlitros
16876323 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16886323 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 101391AP20UL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
The protein encoded by this gene is a nuclear hormone receptor for triiodothyronine. It is one of the several receptors for thyroid hormone, and has been shown to mediate the biological activities of thyroid hormone. Knockout studies in mice suggest that the different receptors, while having certain extent of redundancy, may mediate different functions of thyroid hormone. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been reported.
Especificaciones
Antígeno THRA
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.81 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica THRA
N.º de referencia del gen P10827, P63058, P63059
Alias de gen AR7, c ERBA 1, c erbA alpha, EAR 7, EAR7, ERB T 1, ERBA, ERBA1, NR1A1, THRA, THRA1, THRA2, Thyroid hormone receptor alpha, V erbA related protein 7
Símbolos de los genes THRA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno THRA Fusion Protein Ag0182
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 21833, 7067, 81812
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG