missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

THRA Monoclonal Antibody (OTI5E12), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17535103
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17535103 30 μL 30 microlitros
17515103 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17535103 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA805258S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

THRA Monoclonal antibody specifically detects THRA in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno THRA
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5E12
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Hdac9
N.º de referencia del gen Q9UKV0
Alias de gen 6430529J03Rik; AR7; avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-a) oncogene homolog 1; AW259572; cerbA protein; c-erb-A protein; c-erb-A thyroid hormone receptor; c-ERBA-1; cerbAalpha; c-erbAalpha; c-erbA-alpha; c-erbAalpha2; c-erbA-alpha2; c-erbAalpha2; thyroid hormone receptor alpha; CHNG6; E ERB-T-1; EAR7; EAR-7; ERBA; ERBA ALPHA; ERBA related 7; ERBA1; ERBA-related 7; ERB-T-1; MGC000261; MGC43240; NR1A1; Nuclear receptor subfamily 1 group A member 1; Oncogene ERBA; Rvr; T3R[a]; T3Ralpha; Thra; THRA1; THRA2; Thyroid hormone receptor alpha; thyroid hormone receptor alpha 1; thyroid hormone receptor alpha 1 (avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-a) oncogene homolog 1 formerly ERBA1); thyroid hormone receptor alpha 2; thyroid hormone receptor beta; thyroid hormone receptor, alpha; thyroid hormone receptor, alpha (erythroblastic leukemia viral (v-erb-a) oncogene homolog, avian); thyroid normone nuclear receptor alpha variant 1; TR; TR alpha 1; TR alpha 1+2; TR alpha 2; triiodothyron
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 181-460 of human HDAC9 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9734
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.