missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

THOP1 Mouse, anti-Human, Clone: 1B11A11, Proteintech

Código de producto. 18035615 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18035615 150 μL 150 microlitros
18039885 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18035615

Marca: Proteintech 685871IG150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The THOP1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human THOP1. This antibody recognizes human, mouse , rat antigen. The THOP1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.

Especificaciones

Antígeno THOP1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clon 1B11A11
Concentración 1000 μg/mL
Símbolos de los genes Endopeptidase 24.15, EP24.15, MEPD_HUMAN, MP78, Thimet oligopeptidase, thimet oligopeptidase 1, THOP1, TOP
Especie del huésped Mouse
Cantidad 150 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7064
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 150 kDa
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.