missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
THOC3 Antibody (3D4), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals H00084321-M04
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
THOC3 Monoclonal antibody specifically detects THOC3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Especificaciones
| THOC3 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| NP_115737 | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA | |
| 3D4 | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| hTREX45, MGC5469, TEX1 homolog, TEX1THO complex subunit 3, THO complex 3, tho3 | |
| THOC3 (NP_115737.1, 252 a.a. ∽ 351 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. DVDELVCVRCFSRLDWPVRTLSFSHDGKMLASASEDHFIDIAEVETGDKLWEVQCESPTFTVAWHPKRPLLAFACDDKDGKYDSSREAGTVKLFGLPNDS | |
| 0.1 mg | |
| Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers | |
| 84321 | |
| Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG2b κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido