Learn More
Tioxanteno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3598499 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 10762054
Marca: Thermo Scientific Acros 391670010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 261-31-4 | C13H10S | 198.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 261-31-4
Fórmula molecular C13H10S
Peso molecular (g/mol) 198.28
Número MDL MFCD00046936
Clave InChI PQJUJGAVDBINPI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thioxanthene, 10h-dibenzo b,e thiin, thiaxanthen, thioxanthen, dibenzothiapyran, 9h-thioxanthen, 10h-dibenzo b,e thiopyran, chembl79451
PubChem CID 67495
ChEBI CHEBI:51055
Nombre IUPAC 9H-tioxanteno
SMILES C1C2=CC=CC=C2SC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thioxanthene
Punto de fusión 128°C to 131°C
Color Blanco
Punto de ebullición 340°C (730.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 9522
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: freely soluble in chloroform,moderately soluble in alcohol,ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.29
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales y agujas