Learn More
Tiofenol, 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13488578 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
Código de producto. 13488578
Marca: Thermo Scientific Acros 430728000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 108-98-5 | C6H6S | 110.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-98-5
Fórmula molecular C6H6S
Peso molecular (g/mol) 110.17
Número MDL MFCD00004826
Clave InChI RMVRSNDYEFQCLF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiophenol, phenyl mercaptan, mercaptobenzene, phenylthiol, phenylmercaptan, thiofenol, phenol, thio, thiophenate, thiofenol czech, benzene, mercapto
PubChem CID 7969
ChEBI CHEBI:48498
Nombre IUPAC bencenotiol
SMILES C1=CC=C(C=C1)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiophenol
Punto de fusión -15.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0780g/mL
Punto de ebullición 167.0°C to 169.0°C
Temperatura de inflamación 50°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal C6H5SH
Índice de refracción 1.5880 to 1.5900
Cantidad 800 mL
Índice Merck 15,9508
Gravedad específica 1.078
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: very soluble in alcohol, miscible with ether, benzene and cs2
Viscosidad 0.981 mm2/s (30°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Thiophenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Conseils de prudence
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P264-Lavarse la cara, las manos ylas áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis