missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solución de cloruro de tionilo, 1 M en diclorometano, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7030954
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
15494507 100 mL 100 ml
15404517 500 mL 500 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.

Código de producto. 15494507

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H31857.AE

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.

Sulfuryl chloride and thionyl chloride have been found to be new chlorinating agents for alkyl sulfides. Preparation of aromatic polyesters by direct polycondensation with thionyl chloride in pyridine. Conversion of aromatic and. alpha.,. beta.-unsaturated aldehydes to dichlorides by thionyl chloride and dimethylformamide.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 7719-09-7
Número MDL MFCD00011449

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Thionyl chloride
Fórmula molecular Cl3P
Fórmula lineal SOCl2
Número UN UN2922
Concentración 1M soln. in dichloromethane
Densidad 1.35
Sinónimo phosphorus trichloride, phosphorous trichloride, trichlorophosphine, phosphorus chloride, phosphorous chloride, phosphorus iii chloride, pcl3, phosphorus chloride pcl3, phosphine, trichloro, fosfortrichloride
Información de solubilidad Reacts with water.
Clave InChI FAIAAWCVCHQXDN-UHFFFAOYSA-N
SMILES P(Cl)(Cl)Cl
Nombre IUPAC triclorofosfano
Peso molecular (g/mol) 137.32
PubChem CID 24387
ChEBI CHEBI:30334
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.97
Cantidad 100 mL
Sensibilidad Moisture sensitive; May form a precipitate
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.