missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thiomyristoyl, MedChemExpress

Código de producto. 16459856
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16459856 50 mg 50 miligramos
16493318 10 mg 10 miligramos
16474566 100 mg 100 miligramos
16472716 25 mg 25 miligramos
16450749 1 mg 1 miligramo
16416047 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16459856 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101278

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Thiomyristoyl is a potent and specific SIRT2 inhibitor with an IC50 of 28 nM.

Thiomyristoyl is a potent and specific SIRT2 inhibitor with an IC50 of 28 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Thiomyristoyl
Forma física Solid
CAS 1429749-41-6
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C34H51N3O3S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (55.00 mM) ∣Ethanol : 15.29 mg/mL (26.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)N[C@H](C(NC2=CC=CC=C2)=O)CCCCNC(CCCCCCCCCCCCC)=S
Peso molecular (g/mol) 581.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 581.85
Porcentaje de pureza 98.37%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.