Learn More
Epredia™ Casetes para biopsia Thinline en paquetes de tubos
Código de producto. 16374116 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Beige
Blanco
Canela
Gris
Lila
Naranja
Rosa
Verde
Verde claro
Tamaño de la unidad:
paquete de 750
Código de producto. Color unitSize
16374116 Naranja paquete de 750
16304116 Beige paquete de 750
16314116 Azul paquete de 750
16324116 Verde paquete de 750
16334116 Gris paquete de 750
16354116 Verde claro paquete de 750
16364116 Lila paquete de 750
16384116 Rosa paquete de 750
16394116 Canela paquete de 750
16304126 Blanco paquete de 750
10 options
Código de producto. 16374116
Marca: Epredia™ B851737OR
Para muestras de tejido de biopsia. Los casetes tienen una bisagra de tapa delantera, tapas acopladas en el mismo color y son compatibles con todas las impresoras de casetes Epredia PrintMate™
Impresión
  • El acabado superficial y las caras de impresión reforzadas están diseñados para obtener una calidad de impresión óptima
  • El diseño del tubo se ha diseñado con precisión para reducir los atascos y evitar tiempos de inactividad
Descripción macroscópica, procesamiento e inclusión
  • Se han probado el diseño y las características de flujo de los casetes para garantizar un intercambio eficaz de reactivos
  • Las fuerzas de apertura y cierre se han ajustado para facilitar su uso, a la vez que se protegen las valiosas muestras de tejido
Corte
  • Ingeniería de precisión para lograr una conexión sólida a los micrótomos
Archivo
  • La textura de la superficie del casete optimiza la capacidad de escaneo para el archivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de poro Cuadrados pequeños
Cierre incluido
Cantidad 750/Paq.
Tipo de tapón Tapa acoplada, bisagra delantera
Compatible con PrintMate
Color Naranja
Para utilizar con (equipo) Para su uso con impresoras PrintMate™
Tipo de producto Casete para biopsia Thinline