Descripción
Impresión
- El acabado superficial y las caras de impresión reforzadas están diseñados para obtener una calidad de impresión óptima
- El diseño del tubo se ha diseñado con precisión para reducir los atascos y evitar tiempos de inactividad
Descripción macroscópica, procesamiento e inclusión
- Se han probado el diseño y las características de flujo de los casetes para garantizar un intercambio eficaz de reactivos
- Las fuerzas de apertura y cierre se han ajustado para facilitar su uso, a la vez que se protegen las valiosas muestras de tejido
Corte
- Ingeniería de precisión para lograr una conexión sólida a los micrótomos
Archivo
- La textura de la superficie del casete optimiza la capacidad de escaneo para el archivo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de poro | Cuadrados pequeños |
| Cierre incluido | Sí |
| Cantidad | 750/Paq. |
| Tipo de tapón | Tapa acoplada, bisagra delantera |
| Compatible con PrintMate | Sí |
| Color | Azul |
| Para utilizar con (equipo) | Para su uso con impresoras PrintMate™ |
| Tipo de producto | Casete para biopsia Thinline |