Learn More
Greiner Bio-One ThinCert™ Placas multipocillo estériles con tapa
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7075420
Click to view available options
Número de pocillos:
6
12
Capacidad (métrico):
10 mL
30 mL
Tamaño de la unidad:
50 PCS
60 PCS
Código de producto. 10125173
Marca: Greiner Bio-One 657110
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Placa de cultivo celular para reconstrucción tisular in vitro. Greiner Bio-One ThinCert ™ Placas estériles multipocillo con tapa optimizadas para su uso con insertos de cultivo celular.
  • Pocillos profundos que permiten la disponibilidad de volúmenes de medio más grandes para el cultivo air-lift
  • Consta de muescas para fijar la posición de los insertos para cultivo celular ThinCertTM introducidos
  • Incluye tapa con anillos de condensación
  • Disponible en 6 y 12 pocillos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Transparente
Cierre incluido Tapón incluido
Material del cierre Poliestireno
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 30 mL
Color Transparente
Material Poliestireno
Forma Rectangulares
Esterilidad Estéril
Tipo Placa de Cultivo Celular
Número de pocillos 6
Incluye Tapa
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 129,5 x 86,6 x 39,5 mm
Longitud (métrico) 128,9 mm
Anchura (métrico) 86 mm
Altura (métrico) 39,5 mm