Learn More
Greiner Bio-One ThinCert™ Placas multipocillo estériles con tapa
Descripción
- Pocillos profundos que permiten la disponibilidad de volúmenes de medio más grandes para el cultivo air-lift
- Consta de muescas para fijar la posición de los insertos para cultivo celular ThinCertTM introducidos
- Incluye tapa con anillos de condensación
- Disponible en 6 y 12 pocillos
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Transparente |
| Cierre incluido | Tapón incluido |
| Material del cierre | Poliestireno |
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 30 mL |
| Color | Transparente |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Rectangulares |
| Esterilidad | Estéril |
| Mostrar más |