Learn More
Greiner Bio-One Insertos para cultivo celular de 24 pocillos ThinCert™ CELLCOAT™
Descripción
- Geometría colgante
- Membrana de poro capilar sellada
- Tratamiento de superficie física
- Estéril
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Libre de DNasa/RNasa detectable, ADN humano y pirógenos. Contenido no citotóxico |
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Capacidad (métrico) | 1,2 mL (Pozo) |
| Color | Transparente |
| Área de cultivo | 33,6 mm2 |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | Cultivo de tejidos |
| Tipo | Inserto de cultivo celular |
| Volumen de trabajo (métrico) | ThinCert: 0,1 a 0,35 mL; pocillo: 0,4 a 1,2 mL |
| Mostrar más |