Learn More
Wilmad-LabGlass™ Tubos de RMN de alto rendimiento de pared fina
Código de producto. 15339038 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
103,5 mm
178 mm
203 mm
Intensidad de campo:
600 MHz
Gran capacidad de procesamiento
Cantidad:
100/paq.
50/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. Longitud (métrico) Intensidad de campo Cantidad unitSize
15339038 203 mm Gran capacidad de procesamiento 50/paq. paquete de 50
15398628 103,5 mm 600 MHz 100/paq. paquete de 100
15309038 178 mm Gran capacidad de procesamiento 100/paq. paquete de 100
15319038 178 mm Gran capacidad de procesamiento 50/paq. paquete de 50
15348698 178 mm 600 MHz 100/paq. paquete de 100
15329038 203 mm Gran capacidad de procesamiento 100/paq. paquete de 100
6 options
Código de producto. 15339038
Marca: Wilmad-LabGlass™ 669995850
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Posee un promedio de caída de 60 micrómetros para garantizar la claridad del espectro para muestras de moléculas pequeñas (peso molecular <250) hasta 600 MHz. Los tubos de RMN de alto rendimiento y pared gruesa Wilmad se han diseñado para su uso rutinario en la mayoría de los espectrómetros de RMN de campo bajo a medio.
  • Los valores de caída y concentricidad enumerados corresponden a la lectura del indicador total (TIR)
  • Diseñados para su uso rutinario en la mayoría de los espectrómetros de RMN de campo bajo a medio
  • Una de las mejores tolerancias de diámetro externo del sector
  • Garantía de ajuste hermético en la turbina de giro
  • Fabricados con vidrio de tipo 1 clase B según la norma ASTM E438
  • Inspección del 100 % del instrumento para detectar defectos de superficie y determinar la dimensión física para garantizar el éxito de sus experimentos
  • WG-1000-4-SJ y WG-1000-7-SJ se suministran con tapones Bruker SampleJet auténticos, todos los demás incluyen un tapón para RMN desechable
Nota: Para experimentos de RMN que impliquen refrigeración, calentamiento, muestras biológicas, técnicas de múltiples dimensiones, núcleos múltiples o DNP, consulte los tubos para RMN de precisión Wilmad.
Especificaciones
Camber (Metric) 60 µm
Longitud (métrico) 203 mm
Material Vidrio de tipo 1 clase B según la norma ASTM E438
Tipo de producto Tubo de RMN
Tipo de tapón Tapón de NMR desechable
Diámetro exterior (métrico) 4,94665 ± 0,01905 mm
Intensidad de campo Gran capacidad de procesamiento
Longitud (imperial) 8 in
Grosor de la pared (métrico) 0,43 mm
Cantidad 50/paq.
Modelo WG-1000-8-50