Descripción
- Los valores de caída y concentricidad enumerados corresponden a la lectura del indicador total (TIR)
- Diseñados para su uso rutinario en la mayoría de los espectrómetros de RMN de campo bajo a medio
- Una de las mejores tolerancias de diámetro externo del sector
- Garantía de ajuste hermético en la turbina de giro
- Fabricados con vidrio de tipo 1 clase B según la norma ASTM E438
- Inspección del 100 % del instrumento para detectar defectos de superficie y determinar la dimensión física para garantizar el éxito de sus experimentos
- WG-1000-4-SJ y WG-1000-7-SJ se suministran con tapones Bruker SampleJet auténticos, todos los demás incluyen un tapón para RMN desechable
Especificaciones
Especificaciones
| Camber (Metric) | 60 µm |
| Longitud (métrico) | 178 mm |
| Material | Vidrio de tipo 1 clase B según la norma ASTM E438 |
| Tipo de producto | Tubo de RMN |
| Tipo de tapón | Tapón de NMR desechable |
| Diámetro exterior (métrico) | 4,94665 ± 0,01905 mm |
| Intensidad de campo | Gran capacidad de procesamiento |
| Longitud (imperial) | 7 in |
| Grosor de la pared (métrico) | 0,43 mm |
| Cantidad | 50/paq. |
| Mostrar más |