Learn More
BRAND™ Tubos de PRC de pared fina con tapones acoplados 0.5 ml
Código de producto. 10162022 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Rosa
Transparente
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Color unitSize
10162022 Rosa paquete de 1000
10025720 Transparente paquete de 1000
10203172 Verde paquete de 1000
10703273 Azul paquete de 1000
10683253 Amarillo paquete de 1000
5 options
Código de producto. 10162022
Marca: BRAND™ 781311
Thin Wall PCR Tubes with attached caps ensure precise thermal transfer, RNase-/DNase-/DNA-free, and manufactured without lubricants or additives that could contaminate samples.
Fabricadas con plástico puro de gran calidad para ofrecer resultados excelentes y reproducibles en la mayoría de aplicaciones de PCR, y se fabrican sin lubricantes ni aditivos químicos que puedan contaminar los reactivos y las muestras.
  • Paredes delgadas y uniformes para garantizar una transferencia térmica uniforme y precisa lo que permite obtener unos resultados excelentes.
  • Esterilizable en autoclave y sin ADN, ARNasa ni ADNasa.
  • Compatibles con la mayoría de los termocicladores.
  • Se suministra con tapones que forman un sellado hermético y ayudan a evitar la evaporación de la muestra, pero que son fáciles de abrir y cerrar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ADN, ARNasa ni ADNasa
Color Rosa
Volumen (métrico) 0,5 mL
Cantidad 1000 Paq.
Para utilizar con (equipo) Termocicladores para unos resultados excelentes reproducibles en la mayoría de las aplicaciones de PCR
Esterilidad No estéril
Material Polipropileno
Tipo de tapón Plano
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Closure Included Sí
Desechables Sí
Formato Tubo
Volumen de la reacción 0,5 mL
Tipo de producto Tubo para PCR de pared fina