Learn More
Hamilton™ Jeringas de aguja cementada para cromatografía de capa fina
Click to view available options
Volumen (métrico):
50 μl
100 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Ideal para la detección de muestras reproducibles
- La primera aguja de 19 mm está recubierta con PTFE
- Agujas cementadas
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Calibre de aguja | 22 G |
| Diámetro exterior (métrico) | 7,75 mm |
| Tipo de producto | Aguja de jeringa |
| Presión máxima | 68,9 bar |
| Temperatura máxima | 50 °C |
| Modelo | 1710 |
| Número de punta de aguja | 3T |
| Cantidad | 1/paq. |
| Volumen (métrico) | 100 μl |
| Mostrar más |