Learn More
Timerosal, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7042232
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
15414319 10 g 10 g
15424319 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 15414319
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J61799.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Un agente mercúrico bacteriostático y fungiestático
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El timerosal se ha utilizado ampliamente como conservante en una serie de productos biológicos y de medicamentos, lo que incluye muchas vacunas, para ayudar a prevenir la contaminación potencialmente mortal con microbios dañinos. Se ha utilizado como conservante en vacunas; preparaciones de inmunoglobulina; antígenos de pruebas cutáneas; antisueros; productos oftálmicos y nasales; y tintas para tatuajes.
Solubilidad
Soluble en agua o etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54-64-8
Fórmula molecular C9H9HgNaO2S
Peso molecular (g/mol) 404.81
Número MDL MFCD00013062
Clave InChI RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo thimerosal, thiomersal, thiomersalate, mercurothiolate, sodium merthiolate, sodium ethylmercurithiosalicylate, merthiolate, thimerosalate, thimerosalum, thimersalate
PubChem CID 16684434
ChEBI CHEBI:9546
SMILES [Na+].CC[Hg]SC1=CC=CC=C1C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thimerosal
Punto de fusión 234°C to 237°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación 250°C (482°F)
Cantidad 10 g
Número UN UN2025
Beilstein 8169555
Índice Merck 14,9317
Información de solubilidad Soluble in water or ethanol
Nombre IUPAC [(2-carboxilatofenil)sulfanil](etil)mercurio de sodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.81
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Thimerosal
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P262-Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium o-(ethylmercurithio)benzoate