Learn More
Timerosal, Fisher BioReagents
Código de producto. p-28875
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 GR
100 GR
25 g
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10356793 10 g Vidrio ámbar 10 GR
10234823 25 g Vidrio ámbar 25 g
10657155 100 g Vidrio ámbar 100 GR
10506204 500 g Vidrio ámbar 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Código de producto. 10356793 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP254210
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
  • El timerosal es un compuesto que contiene mercurio utilizado habitualmente como agente antibacteriano y antifúngico.
  • También se utiliza como bactericida en productos farmacéuticos y en investigación.
  • Para uso exclusivo en investigación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54-64-8
Fórmula molecular C9H9HgNaO2S
Peso molecular (g/mol) 404.81
Número MDL MFCD00013062
Clave InChI RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo Sodium ethylmercurithiosalicylate
PubChem CID 16684434
ChEBI CHEBI:9546
Nombre IUPAC Sodio; (2-carboxilatofenil)sulfanil-etilmercurio
SMILES [Na+].CC[Hg]SC1=CC=CC=C1C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thimerosal
Tipo Thimerosal
Forma física Sólido
pH 6.7 to 8.2
Punto de fusión 232°C
Pérdida por secado 0.5% max.
Envase Vidrio ámbar
Color Crema
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥97 %
Índice Merck 15, 9470
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.8
Porcentaje de pureza 97% min.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Thimerosal
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.