Learn More
Ácido tieno[2,3-b]piridina-2-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3176173
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 10351043
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC05601CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 59944-76-2
Fórmula molecular C8H5NO2S
Peso molecular (g/mol) 179.193
Número MDL MFCD07371381
Clave InChI XGCSHAYMNOFFNA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thieno 2,3-b pyridine-2-carboxylic acid, thieno 2,3-b pyridine-2-carboxylicacid, 2-carboxythieno 2,3-b pyridine, thiopheno 2,3-b pyridine-2-carboxylic acid, hieno 2,3-b pyridine-2-carboxylic acid
PubChem CID 7162095
Nombre IUPAC ácido tieno[2,3-b]piridina-2-carboxílico
SMILES C1=CC2=C(N=C1)SC(=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thieno[2, 3-b]pyridine-2-carboxylic acid
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.2
Porcentaje de pureza 95%