Learn More
Thiamphenicol, MedChemExpress
Descripción
Thiamphenicol (Thiophenicol), a methyl-sulfonyl derivative of Chloramphenicol, is a broad-spectrum antimicrobial antibiotic. Thiamphenicol acts by binding to the 50S ribosomal subunit, leading to inhibition of protein synthesis and bacteriostatic effect (against Gram-negative, Gram-positive aerobic and anaerobic bacteria).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thiamphenicol |
| Forma física | Solid |
| CAS | 15318-45-3 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 500 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C12H15Cl2NO5S |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | Thiophenicol Dextrosulphenidol |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (280.73 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (5.61 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |