Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de tiamina, 98,5-101,5 %
Código de producto. p-200032 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 g
100 g
Código de producto. 10477540
Marca: Thermo Scientific Chemicals 148990100
Solicitar formato a granel o personalizado
Clorhidrato de tiamina, 98,5-101,5 %, C12H17ClN4OS.HCl, número CAS-67-03-8, clorhidrato de aneurina, berina, cloruro de tiamina, clorhidrato de cloruro de tiamina, dicloruro de tiamina, hcl de tiamina, clorhidrato de tiamina, cloruro de tiaminio, trofita, clorhidrato de vitamina b1, 1 kg, de 98,5 a 101,5 %
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-03-8
Fórmula molecular C12H17ClN4OS·HCl
Peso molecular (g/mol) 337.26
Número MDL MFCD00012780
Clave InChI DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo hidrocloruro de tiamina, bidrocloruro de vitamina b1, hcl de tiamina, hidrocloruro de anorina, berina, clorhidrato de cloruro de tiamina, cloruro de tiamina, dicloruro de tiamina, cloruro de tiaminio, thiaminium chloride
PubChem CID 6202
ChEBI CHEBI:49105
Nombre IUPAC 2-[3-[(4-amino-2-metilpirimidina-5-il)metil]-4-metil-1,3-tiazol-3-io-5-il]etanol;cloruro;clorhidrato
SMILES CC1=C(SC=[N+]1CC2=CN=C(N=C2N)C)CCO.Cl.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hidrocloruro de tiamina
Nombre de nota 98.5-101.5 %
Punto de fusión 250.0 °C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo Del 98.5 al 101.5 %
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Beilstein 27, IV, 1766
Índice Merck 15, 9447
Información de solubilidad Solubilidad en agua: 1 g/ml Otras solubilidades: 1 g/18 ml de glicerol - 1 g/100 ml de alcohol al 95 %,1 g/315 ml de alcohol absoluto, soluble en propilenglicol, prácticamente insoluble en hexano, cloroformo, insoluble en benceno, éter dietílico
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.26
Porcentaje de pureza 98.5 al 101.5 % (en sustancias anhidrosas)
Forma física Polvo cristalino