Learn More
THG1L Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7206542 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16874294 20 μL 20 microlitros
16864294 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16874294
Marca: Proteintech 152081AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Adds a GMP to the 5′-end of tRNA(His) after transcription and RNase P cleavage. This step is essential for proper recognition of the tRNA and for the fidelity of protein synthesis.
Especificaciones
Antígeno THG1L
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.21 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica THG1L
N.º de referencia del gen Q5M965, Q9CY52, Q9NWX6
Alias de gen ICF45, IHG-1, THG1L
Símbolos de los genes THG1L
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno THG1L Fusion Protein Ag7361
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 303067, 54974, 66628
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG