missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

THG1L Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16864294 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16864294 150 μL 150 microlitros
16874294 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16864294

Proveedor: Proteintech 152081AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Adds a GMP to the 5′-end of tRNA(His) after transcription and RNase P cleavage. This step is essential for proper recognition of the tRNA and for the fidelity of protein synthesis.

Especificaciones

Antígeno THG1L
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.21 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica THG1L
N.º de referencia del gen Q5M965, Q9CY52, Q9NWX6
Alias de gen ICF45, IHG-1, THG1L
Símbolos de los genes THG1L
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno THG1L Fusion Protein Ag7361
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 303067, 54974, 66628
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.