Learn More
Corning™ Microplacas para PCR de polipropileno de 96 pocillos Thermowell™ Gold
Tienda Corning Productos
Descripción
Las microplacas de PCR Corning Thermowell GOLD de 96 pocillos se ofrecen en cuatro formatos para garantizar la máxima flexibilidad y una adaptación perfecta para sus aplicaciones. Las microplacas de PCR de 96 pocillos Thermowell originales son universales y se pueden cortar en segmentos de 3 x 8 pocillos.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin ADNasa ni ARNasa |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Transparente |
| Estilo de falda | Medio |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Para automatización, aplicaciones de RT-PCR |
| Mostrar más |