Learn More
Rogo Sampaic™ Secador de vacío termostático Vacuo-Temp
Descripción
- Placa superior de aleación de aluminio especial con superficie esmerilada y junta de sellado
- La carcasa exterior está fabricada de acero inoxidable AISI 304
- Incluye sonda Pt100, elemento calefactor apantallado, conexión trasera de la bomba de vacío, válvula de vacío y campana de vidrio templado con junta de silicona
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio |
| Tipo de producto | Desecador |
| Vacío máx. | 10-2 mm Hg. |
| Cantidad | 1 unidad |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 50°C a 170°C |