Learn More
WTW™ Cabina termostática
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16351868
Change view
Click to view available options
Modelo de puerta:
Puerta sólida
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo de puerta unitSize
16351868 Puerta sólida cada uno
1 options
Código de producto. 16351868
Marca: WTW™ 208450
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La cabina termostática compacta WTW™ está diseñada para dos plataformas de agitación OxiTop™ IS 12. Es fácil de integrar en el entorno de trabajo y se adapta perfectamente a las aplicaciones estándar.
  • Cabinas termostáticas para respirómetros Oxitop™
  • Adecuado para DBO, OCDE 301F, respiración del suelo y degradación anaeróbica
  • Temperatura ajustable en pasos de 1 K entre 10° C y 40° C
  • Refrigerante ecológico R600a
  • Dos tapones internos para conectar plataformas de agitación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 180 L
Para utilizar con (equipo) Para hasta dos plataformas de agitación OxiTop™ IS 12
N.º de estantes Una
Intervalo de temperatura (métrico) 10°C a 40°C
Modelo de puerta Puerta sólida
Incluye Dos tomas internas y una puerta sólida
Modelo TS 608/2 i
Refrigerante Refrigerante ecológico R 600 A
Resolución de temperatura de 1 °C
Uniformidad de temperatura ± 0,5 K
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 600 x 600 x 850 mm (exterior)
Anchura (métrico) interior 513 mm
Altura (métrico) interior 702 mm
Fondo interior (métrico) 441 mm