Learn More
Velp Scientifica™ Baño termostático
Código de producto. 11706394 Tienda Velp Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
410 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11706394 410 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11706394
Marca: Velp Scientifica™ A00001055
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Baño termostático Velp Scientifica™ para uso con MULTISTIRRER y MULTISTIRRER DIGITAL.
  • Para uso con MULTISTIRRER y MULTISTIRRER DIGITAL
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) MULTISTIRRER y MULTISTIRRER DIGITAL
Altura (métrico) 180 mm
Longitud (métrico) 410 mm
Tipo Baño termostático
Anchura (métrico) 280 mm