Learn More
Thermo Scientific™ Thermostatted Single Cell Holder for GENESYS 140/150/180 & BioMate 160 Spectrophotometers
Código de producto. p-7138509 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180, BioMate 160
Incluye:
Peltier sellado TPS 1500W
Soporte para 1 celda + cable de alimentación de la UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Incluye unitSize
15825427 Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Soporte para 1 celda + cable de alimentación de la UE cada uno
11873674 Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Peltier sellado TPS 1500W cada uno
2 options
Código de producto. 15825427
Marca: Thermo Scientific™ 840306700
Controle la temperatura de las muestras en aplicaciones para ciencias biológicas, como cinética bioquímica, análisis enzimático de alimentos y estudios de equilibrio.
Perfectos para aplicaciones para ciencias biológicas, como cinética bioquímica, análisis enzimático de alimentos y estudios de equilibrio.
Portaceldas individual con termostato Peltier refrigerado por aire para espectrofotómetros GENESYS 140/150/180 y BioMate 160. El accesorio encaja dentro del compartimento de muestras del instrumento.
  • Incluye portaceldas para celdas cuadradas con trayectoria óptica de 10 mm
  • Escala de temperatura de 20 °C a 60 °C
  • Totalmente controlado con el software integrado del instrumento o con el software Thermo Scientific™ VISIONlite™
  • Agitación magnética (velocidad variable) para celdas de tamaño completo
  • Apto para su uso con celdas desenmascaradas >= 1000 μl volumen nominal
  • Las microceldas < 1000 μL deben ser de tipo enmascarado
  • Disponible un paquete adicional de 10 barras de agitación de cubetas recubiertas de PTFE (5 mm x 2 mm)
  • Fuente de alimentación multivoltaje
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Soporte de celdas individual con termostato Peltier
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180, BioMate 160
Admite Celdas cuadradas de trayectoria óptica de 10 mm
Incluye Soporte para 1 celda + cable de alimentación de la UE
Precisión de temperatura ± 0,10 °C
Control de la temperatura con un termostato Porte-cuve à effet Peltier