Learn More
Grant Instruments™ Termoagitador de placa de pocillos profundos TS-DW
Descripción
- Rango de temperatura de 25° a 100 °C
- Control de temperatura, temperatura ambiente de 5 °C a 100 °C
- Velocidad de calentamiento de la plataforma de 25 °C a 37 °C: 6 minutos (para bloque B-2E)
- Velocidad de agitación de 250 a 1400 rpm
- Plataforma de perfil para adaptarse perfectamente a su bloque, lo que permite la máxima transferencia de calor
- Tamaño reducido
- La mezcla y la incubación se combinan para reducir los tiempos de proceso de reacción
- Opción de 4 bloques perfilados intercambiables para placas de pocillos profundos específicos
- La pantalla LCD de 2 líneas indica valores ajustados y reales
- La tapa calefactada se suministra de serie
- Programable con temporizador digital (con alarma sonora)
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de velocidad | De 250 rpm a 1400 rpm |
| Requisitos eléctricos | Entrada CA 100/240 V, 50/60 Hz, Salida CC 12 V |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 25°C a 100°C |
| Uniformidad de temperatura | 0,1°C (a 37°C) |
| Diámetro (métrico) | 2 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 260 x 240 x 130 mm |
| Peso (métrico) | 5,0 kg |
| Exactitud | 0,5°C (a 37°C) |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, PCR y preparaciones de biología molecular, descongelación/mezcla, preparación de Master Mix, life science, biología celular, lisis celular, aislamiento y purificación de ADN/ARN y resuspensión de pellets |
| Para utilizar con (equipo) | 1 placa deep well, Eppendorf, Sarstedt, Axygen, Starlab, Custom (debe pedirse por separado) |
| Mostrar más |