Learn More
Sonoco™ ThermoSafe PolarPack™ Estándar
Description
- Soluciones térmicas para paquetes muy sensibles a la temperatura durante el tránsito
- El gel cambiará de fase a 0 °C.
- Acondicione el refrigerante en el congelador antes del envío.
- Refrigeración para el transporte de alimentos, productos farmacéuticos y productos médicos.
- Para envíos congelados o refrigerados.
- Alternativa al hielo húmedo.
- Disponibles en varios tamaños.
Specifications
Specifications
| Cantidad | 768/Pk. |
| Peso (imperial) | 20 oz |
| Dimensions (LxWxH) | 8 x 5,5 x 1,25 pulg |
| Material | Polietileno |
| Punto de congelación | 0 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el envío de paquetes con valores críticos de temperatura durante el tránsito |