Learn More
Sonoco™ ThermoSafe PolarPack™ Estándar
Descripción
Disponibles en un amplio abanico de estilos y en una gran variedad de tamaños, se han diseñado para proporcionar una fiable protección térmica para numerosos productos y paquetes.
- Una alternativa económica al hielo húmedo
- Recubiertos de una duradera película de polietileno de 4,1 mil
- Ofrecen una refrigeración mecánica fiable para el transporte seguro de alimentos, productos farmacéuticos y otros productos médicos'
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 48 oz |
| Longitud (imperial) exterior | 10,5 in |
| Anchura exterior (imperial) | 10,5 pulg |
| Altura exterior (imperial) | 1,25 pulg |
| Peso (imperial) | 48 oz |
| Dimensions (LxWxH) | 20 x 17,2 x 18,2 cm (10,5 x 7,5 x 1,25 pulg) |
| Material | Película de polietileno |
| Punto de congelación | 0 °C |