Learn More
Sonoco™ ThermoSafe PolarPack™ Estándar
Código de producto. 12201382
Click to view available options
Dimensions (LxWxH):
20 x 17,2 x 18,2 cm (10,5 x 7,5 x 1,25 pulg)
20 x 17,2 x 18,2 cm (6,5 x 5,5 x 1 pulg)
5,5 x 3,5 x 0,75 in
6 x 5,5 x 1 pulg
8 x 5,5 x 1,25 pulg
Peso (imperial):
6 oz
12 oz
16 oz
20 oz
48 oz
Material:
Película de polietileno
Polietileno
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 36
paquete de 48
paquete de 768
paquete de 96
Código de producto. 12201382
Marca: Sonoco™ THV245025F
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los refrigerantes PolarPack proporcionan soluciones térmicas para los paquetes muy sensibles a la temperatura durante el tránsito. Nuestros refrigerantes, disponibles en un amplio abanico de estilos y en una gran variedad de tamaños, se han diseñado para proporcionar una fiable protección térmica para numerosos productos y paquetes sensibles a los cambios de temperatura.
  • Soluciones térmicas para paquetes muy sensibles a la temperatura durante el tránsito
  • El gel cambiará de fase a 0 °C.
  • Acondicione el refrigerante en el congelador antes del envío.
  • Refrigeración para el transporte de alimentos, productos farmacéuticos y productos médicos. 
  • Para envíos congelados o refrigerados.
  • Alternativa al hielo húmedo.
  • Disponibles en varios tamaños.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Peso (imperial) 12 oz
Dimensions (LxWxH) 6 x 5,5 x 1 pulg
Material Polietileno
Punto de congelación 0 °C
Para utilizar con (aplicación) Para el envío de paquetes con valores críticos de temperatura durante el tránsito
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.