Learn More
Sonoco™ ThermoSafe PolarPack™ Estándar
Click to view available options
Dimensions (LxWxH):
20 x 17,2 x 18,2 cm (10,5 x 7,5 x 1,25 pulg)
20 x 17,2 x 18,2 cm (6,5 x 5,5 x 1 pulg)
5,5 x 3,5 x 0,75 in
6 x 5,5 x 1 pulg
8 x 5,5 x 1,25 pulg
Peso (imperial):
6 oz
12 oz
16 oz
20 oz
48 oz
Material:
Película de polietileno
Polietileno
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 36
paquete de 48
paquete de 768
paquete de 96
Descripción
Disponibles en un amplio abanico de estilos y en una gran variedad de tamaños, se han diseñado para proporcionar una fiable protección térmica para numerosos productos y paquetes.
- Una alternativa económica al hielo húmedo
- Recubiertos de una duradera película de polietileno de 4,1 mil
- Ofrecen una refrigeración mecánica fiable para el transporte seguro de alimentos, productos farmacéuticos y otros productos médicos'
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (imperial) exterior | 5,5 pulg |
| Anchura exterior (imperial) | 3,5 pulg |
| Altura exterior (imperial) | 0,75 pulg |
| Peso (imperial) | 6 oz |
| Dimensions (LxWxH) | 5,5 x 3,5 x 0,75 in |
| Material | Película de polietileno |
| Punto de congelación | 0 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el envío de paquetes con valores críticos de temperatura durante el tránsito |