Learn More
Sonoco™ Cofres de almacenamiento y transporte aislados ThermoSafe
Description
Ideal for dry ice and wet ice storage, short-term frozen and hot storage.
- Unidades de caja dura que proporcionan un almacenamiento de bajo coste. Las unidades requieren poco mantenimiento y son fáciles de limpiar.
- Disponible en diferentes tamaños para diferentes duraciones.
- Las plataformas con ruedas se venden por separado.
- Uso a largo plazo, todos los componentes pueden ser reemplazables.
- Las unidades deben llenarse, o se deben agregar balastros de madera a la unidad, para un tiempo de mantenimiento medio máximo.
Order Info
Dollies not included
Specifications
Specifications
| Altura (métrico) | 64.13 cm |
| Altura (imperial) | 25.25 in. |
| Longitud (métrico) | 71.43 cm |
| Longitud (imperial) | 28.12 in. |
| Anchura (métrico) | 48.57 cm |
| Anchura (imperial) | 19.12 in. |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 28,12 x 19,12 x 25,25 in |
| Tipo de tapón | Con bisagras |
| Para utilizar con (equipo) | Sonoco™ ThermoSafe Aluminum Dollies (Fisher Cat. 11-676-22) |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal for dry ice and wet ice storage, short-term frozen and hot storage |
| Show More |