Learn More
Cole-Parmer Thermoplastic Vulcanizate (TPV) Industrial Tubing
Código de producto. 30053037 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1/16 in
1/2 in
1/32 in
1/4 in
1/8 in
1 in
3/16 in
3/32 in
3/4 in
3/8 in
5/16 in
5/8 in
Diámetro exterior (imperial):
1-1/4 in
1/2 in
1/4 in
1/8 in
1 in
3/16 in
3/32 in
3/4 in
3/8 in
5/16 in
5/32 pulg
5/8 in
7/16 in
7/32 pulg
7/8 in
9/16 in
Conditionnement:
15 metros
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) unitSize
30053037 1/8 in 1/4 in 15 metros
30053086 3/8 in 1/2 in 15 metros
30053094 1/8 in 3/16 in 15 metros
30053214 5/16 in 7/16 in 15 metros
30053974 3/16 in 1/4 in 15 metros
30052947 1/4 in 7/16 in 15 metros
30053228 3/16 in 3/8 in 15 metros
30053284 5/16 in 1/2 in 15 metros
30053168 1/16 in 3/16 in 15 metros
30053011 3/8 in 9/16 in 15 metros
30053257 3/16 in 5/16 in 15 metros
30053417 1/32 in 3/32 in 15 metros
30053091 3/8 in 5/8 in 15 metros
30053229 1/4 in 1/2 in 15 metros
30053817 3/4 in 1 in 15 metros
30053455 1/4 in 3/8 in 15 metros
30053143 5/8 in 7/8 in 15 metros
30053070 1/2 in 5/8 in 15 metros
30054335 1/2 in 3/4 in 15 metros
30053869 1 in 1-1/4 in 15 metros
30053365 3/32 in 5/32 pulg 15 metros
30053456 3/32 in 7/32 pulg 15 metros
30053532 1/16 in 1/8 in 15 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 30053037 Sous-traitant Cole-Parmer N° du sous-traitant 5011581
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Compatible with most CIP (Clean-in-Place) solutions and SIP (Steam-in-Place)
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection. E in., cellent for use in peristaltic pump applications. Great alternative to Santoprene™ tubing. Does not contain PVC, DEHP, phthalates, or other plasticizers. Ultra-low e in., tractables and leachables. Low gas and o in., ygen permeability. USP Class VI, USP 661, and RoHS compliant and BPOG tested
Spécification
Certificaciones/conformidad ADCF;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
Diámetro interior (imperial) 1/8 in
Material TPV
Diámetro exterior (imperial) 1/4 in
Longitud global (imperial) 50 ft.
Longitud global (métrico) 50 ft.
Método de esterilización 135°C
Color Tan
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.