Learn More
Pinzas de tubos de poliéster termoplástico Quickfit™
Código de producto. 11961528
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
Tubos con DE de hasta 10 mm
Tubos con DE de hasta 14 mm
Tubos con DE de hasta 4,5 mm
Tubos con DE de hasta 6 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Para utilizar con unitSize
11961528 Tubos con DE de hasta 14 mm paquete de 5
12316357 Tubos con DE de hasta 10 mm paquete de 5
12704406 Tubos con DE de hasta 4,5 mm paquete de 5
11332025 Tubos con DE de hasta 6 mm paquete de 5
4 options
Código de producto. 11961528
Marca: Quickfit KT14
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para uso con tubos flexibles de caucho y plástico
  • Proporciona un control preciso del flujo de líquidos y gases
  • Fácil ajuste con una sola mano: solo tiene que girar la rueda dentada a lo largo del suelo inclinado
  • Fabricadas con poliéster termoplástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Poliéster termoplástico
Para utilizar con Tubos con DE de hasta 14 mm
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza con tubos flexibles de caucho y plástico
Tipo de producto Pinza de tubos