Learn More
BOLA Thermometers for Flasks
Código de producto. 10174481
Change view
Click to view available options
Temperatura máxima:
250 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Temperatura máxima unitSize
10174481 250 °C cada uno
1 options
Código de producto. 10174481
Marca: BOLA B28709
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Thermometers for Flasks PTFE - coated
PTFE-jacketed glass thermometer, measuring range 0/+250:1°C
Especificaciones
Tamaño del frasco 2000-6000 mL
Certificaciones/conformidad FDA
Diámetro de la sonda (métrico) 7 mm
Longitud total (métrico) 600 mm
Temperatura máxima 250 °C
Temperatura mín. (métrico) -200°C
Immersion Length 450 mm