Learn More
Fisherbrand™ Pantalla de termómetro
Descripción
- Precisión de ±1 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 70°C |
| Temperatura mín. (métrico) | -50°C |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -10 °C a +60 °C interna, de -50 °C a +70 °C externa |
| Exactitud | ± 1 °C |
| Pantalla | Pantalla panorámica |