Learn More
VEE GEE Thermometer, Immersion with Armor
Código de producto. 17811234
Click to view available options
Intervalo de temperatura (imperial):
De -10 a +250 °F
De -30 a +120 °F
De -31 a +122 °F
De -4 a +230 °F
De -4 a +302 °F
De 0 a 300 °F
De 20 a 500 °F
Subdivisión:
1,1 °C (2 °F)
1 °C (1,8 °F)
Immersion Length:
30,48 cm (12 in)
A la línea de inmersión
Tipo de inmersión:
inmersión parcial
inmersión total
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17811234
Marca: VEE GEE 80701A
The serialized armored glass thermometer's armor protects the thermometer from rough handling and shock during use.
  • Includes nickel-plated brass armor
  • Feature Safety Blue fill against a white background for easy reading
  • Accuracy is equal to one subdivision
  • Immersion: Total or Partial option
Especificaciones
Relleno del frasco Safety Blue
Para utilizar con (aplicación) Laboratories, universities, food/beverage, environmental, wastewater and many other general-purpose applications
Tipo de inmersión inmersión total
Longitud (métrico) 30.48 cm
Material Glass
Tipo de sonda Immersion/General Purpose (Tapered)
Relleno del termómetro Safety Blue
Peso (métrico) 9 g
Tipo de producto Serialized Glass Thermometer
Descripción Nickel-plated brass armor
Temperatura máx. (imperial) 120 °F
Temperatura máxima 48.9°C
Temperatura mín. (imperial) -30°F
Temperatura mín. (métrico) -34.4°C
Intervalo de temperatura (imperial) De -30 a +120 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -34.4 to +48.9°C
Exactitud ±1 subdivision
Subdivisión 1,1 °C (2 °F)
Immersion Length 30,48 cm (12 in)
Anchura (métrico) 1.65 cm