Learn More
HUBER Termofluido DW-Therm HT
Descripción
- Termofluido DW-Therm HT P20.340.32
- Termofluido de Unistat para sistemas cerrados
- Temp. mín.: de 20 °C
- Temp. máx.: (170) 340 °C
- Viscosidad a 25 °C: 32 mm2/s
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Naranja |
| Intervalo de temperatura | De 20 °C a 340 °C |
| Tipo | Termofluido DW-Therm HT |
| Cantidad | 5 l |
| Temperatura máxima (métrico) | 340 °C |
| Viscosidad | 32 mm2/s |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P391-Recoger el vertido.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- MIXTURE LIST-Contém: 1,2,3,4-tetrahydro(1-phenylethyl)-napthalin