Descripción
Optimizados para las aplicaciones más exigentes, los enfriadores con circulación Thermo Scientific™ ThermoFlex de alto rendimiento son fiables, fáciles de usar y también de mantener.La plataforma ThermoFlex se ha desarrollado en base a la información proporcionada por los clientes desde la concepción de la idea hasta el diseño.Esta plataforma refrigeradora de alto rendimiento, con capacidad de enfriamiento de hasta 24.000 w (81.948 BTU/h), se puede configurar para satisfacer las necesidades de la aplicación.
Los enfriadores ThermoFLEX ya están disponibles en modelos seleccionados con bajo nivel de ruido.El rendimiento silencioso (< 58 dBA) favorece un entorno de estrés seguro y reducido en el laboratorio.Estos modelos de bajo ruido están diseñados para permanecer silenciosos en todo el intervalo de funcionamiento del enfriador mientras se mantiene la precisión del control de temperatura.
*Ahora están disponibles en con bajo nivel de ruido: menos de 58 dBA
Fáciles de usar
- Interfaz de usuario intuitiva que facilita el manejo
- Filtros de agua y aire que pueden cambiarse mientras la unidad está en funcionamiento
- Empaquetado innovador que agiliza la instalación
- Guía de inicio rápido que permite poner en marcha el sistema sin problemas
Rendimiento superior
- Mayor capacidad de enfriamiento
- Aumento de la fiabilidad
- Mantenimiento fácil
Posibilidad de configuración del diseño
- Disponibilidad de una amplia gama de funciones de enfriamiento
- Diferentes opciones disponibles
- Instalación flexible
Recomendada para:
- Industria aeroespacial
- Analítica
- Biotecnología
- Productos químicos
- Industrial
- Medicina
- Sector farmacéutico
- Investigación
- Enseñanza universitaria
Especificaciones
Especificaciones
| Opciones de configuración | Filtración de fluidos (incluida), soporte DI (disponible), recarga automática (disponible), control de flujo con lectura (disponible) |
| Certificaciones/conformidad | CE, CSA |
| Comunicaciones | Analógico y digital (disponible) |
| Tipo de condensador | Refrigerado por aire |
| Capacidad de refrigeración | Hasta 900 vatios (60 Hz) 750 vatios (50 Hz) |
| Intervalo de temperatura | De 5 °C a 40 °C |
| Tipo | Recirculating Chiller |
| Modelo | ThermoFlex 900 |
| Nivel de ruido | < 58 dBA |
| Capacidad de la bomba | Hasta 3,3 gpm a 60 psig (12,5 l/min a 4,1 bar) (50 Hz) Hasta 4,0 gpm a 60 psig (15. |
| Mostrar más |